Orders LinkContactUsLinkComponent
Charts
Charts
C432, 0...+250 °C, 24 hours
Catalog # 620-1531
Supplier:   DICKSON
Charts
Catalog # 620-1531
Supplier:  DICKSON
Charts
C432, 0...+250 °C, 24 hours
Price
79,10 €
Log in for availability
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Documents
Specifications
  • Description:
    C432
  • Seq:
    35
  • Range:
    0...+250 °C
  • Recording time:
    24 hours
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.