Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Forceps

VWR® Forceps

Square end, 100 mm
Catalog # 232-0150
Supplier:   VWR Collection
VWR® Forceps
Catalog # 232-0150
Supplier:  VWR Collection
VWR® Forceps
VWR® Forceps

Square end, 100 mm

Price
36,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE, white.

  • Very good chemical resistance, inert, non stick
  • Temperature resistant from –200 to +280 °C
  • Smooth surfaces prevent contamination and allow easy cleaning
Specifications
  • Type:
    Square end
  • Length:
    100 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.