Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Adaptateurs, mâles, Quickfit®

Adaptateurs, mâles, Quickfit®

14/23 NS, 18 mm, 7,0 - 8,5 mm
Catalog # 201-0696
Supplier:   SciLabware
Adaptateurs, mâles, Quickfit®
Catalog # 201-0696
Supplier:  SciLabware
Adaptateurs, mâles, Quickfit®
Adaptateurs, mâles, Quickfit®

14/23 NS, 18 mm, 7,0 - 8,5 mm

Price
74,30 €
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents

PYREX®, verre borosilicaté, transparents.

  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température

Joint fileté complet avec bouchon en plastique, bague en caoutchouc de silicone et rondelle en PTFE. Parfaitement adapté à la fixation des thermomètres, tubes d'admission des gaz, etc.

Specifications
  • Rodage mâle:
    14/23 NS
  • Ø trou:
    7,0 - 8,5 mm
  • Filetage:
    18 mm
  • Seq:
    02
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.