Saisie de commande
Belgium
ContactUsLinkComponent
Microscope binoculaire BX51 Olympus pour observations en fond clair. Eclairage halogne 12 V 100 W Platine commandes coaxiales surbaisses Condenseur Oculaires grand champ 10x/22 dont un rglable Revolver 5 objectifs Fourni avec 2 objectifs ph 1 * 1 Pce
Catalog # 630-0911
Supplier:  OLYMPUS OPTICAL
Microscope binoculaire BX51 Olympus pour observations en fond clair. Eclairage halogne 12 V 100 W Platine commandes coaxiales surbaisses Condenseur Oculaires grand champ 10x/22 dont un rglable Revolver 5 objectifs Fourni avec 2 objectifs ph 1 * 1 Pce
Catalog # 630-0911
Supplier:  OLYMPUS OPTICAL
Frequently Bought Together