Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Aiguilles amovibles

Aiguilles amovibles

26, 0,46 mm, 0,26 mm, 5 or AS
Catalog # HAMI7732-03
Supplier:   HAMILTON BONADUZ
Aiguilles amovibles
Catalog # HAMI7732-03
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
Aiguilles amovibles
Aiguilles amovibles

26, 0,46 mm, 0,26 mm, 5 or AS

Price
442,00 €
Log in for availability
1 * 6 ST
Product Details & Documents

Les avantages d'une aiguille remplaçable pour une courbure ou obstruction occasionnelle et le volume mort minimal d'une aiguille fixe. Cette conception unique d'aiguille amovible permet d'installer avec précision l'aiguille sur le zéro. Le résultat est un raccordement sans volume mort qui simplifie l'amorçage.

Longueurs et pointes personnalisables. Vous pouvez commander vos aiguilles personnalisées en fonction de vos besoins spécifiques.

* Large hub

** Kel-F hub

Specifications
  • Ø ext.:
    0,46 mm
  • Jauge:
    26
  • Ø int.:
    0,26 mm
  • Type de pointe:
    5 or AS
  • Seq:
    62
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.