Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories

Accessories

APH 530 Câble de connexion compatible avec l'imprimante de rapports APH 510 PRT110, longueur : 10 m, Ø 10 mm, PG 8535, PG 8536, PG 8583, PG 8583 CD, PG 8593
Catalog # 141-0491
Supplier:   MIELE
Accessories
Catalog # 141-0491
Supplier:  MIELE
Accessories
Accessories

APH 530 Câble de connexion compatible avec l'imprimante de rapports APH 510 PRT110, longueur : 10 m, Ø 10 mm, PG 8535, PG 8536, PG 8583, PG 8583 CD, PG 8593

Price
77,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Pour paniers inférieurs et supérieurs
  • Avec perforations de 7×7 mm
  • En acier inoxydable
Specifications
  • Désignation:
    APH 530 Câble de connexion compatible avec l'imprimante de rapports APH 510 PRT110, longueur : 10 m, Ø 10 mm
  • Seq:
    02
  • Pour:
    PG 8535, PG 8536, PG 8583, PG 8583 CD, PG 8593