Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing scoops

Weighing scoops

120 mm, 30 mm
Catalog # 611-1526
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Weighing scoops
Catalog # 611-1526
Weighing scoops
Weighing scoops

120 mm, 30 mm

Price
8,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Aluminium.

Specifications
  • Width:
    30 mm
  • Length:
    120 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.