Orders LinkContactUsLinkComponent
Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Large insulating dewar flasks, type 132
Catalog # KGWA1263
Supplier:   KGW
Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Catalog # KGWA1263
Supplier:  KGW
Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Large insulating dewar flasks, type 131 - 135
Large insulating dewar flasks, type 132
Price
1 080,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dewar flasks are made of glass and are reliable and economical with a protective casing out of blue-coated metal. These are used in laboratory techniques, medicinal techniques, biotechnology, storing of CO₂ and pressure-less space for coolants.
  • With side grips
  • Lid made of metal, blue coated with insulating disc
  • Lid with over pressure valve
  • Lockable lid and roller base
Certifications: Glass material according to ISO 3585 and Dewar flasks according to DIN 12492.
Spécifications
  • Description:
    Large insulating dewar flasks, type 132
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    KGWA1263
  • Capacity:
    14 L
  • Model:
    132
  • Daily evaporation:
    0,4 L
  • Overall height:
    635 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Insulating disc for type 131
    Insulating disc for type 131
    KGWA1642
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 28,10 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Insulating disc for type 133
    Insulating disc for type 133
    KGWA1644
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 33,80 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Insulating disc for type 135
    Insulating disc for type 135
    KGWA1646
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Linen-bag for type 132
    Linen-bag for type 132
    KGWA1633
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 37,50 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Linen-bag for type 135
    Linen-bag for type 135
    KGWA1636
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 55,20 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Insulating disc for type 132
    Insulating disc for type 132
    KGWA1643
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 28,10 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Linen-bag for type 131
    Linen-bag for type 131
    KGWA1632
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 37,50 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Linen-bag for type 133
    Linen-bag for type 133
    478-4214
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 39,50 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Linen-bag for type 134
    Linen-bag for type 134
    478-4215
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 39,50 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Insulating disc for type 134
    Insulating disc for type 134
    KGWA1645
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 33,80 €