Dressing jars
150 mm, 200 mm
Catalog # MURRG500/06
Supplier: MURRAY S
Jump to:
Product Details & Documents
Dressing jars, made of moulded glass, round.
- Good chemical resistance
- Lids must be ordered separately
Specifications
- Ext.Ø:150 mm
- Height:200 mm
- Seq:06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



