Tissue grinders, Potter type
30 ml, 25×175 mm
Catalog # KART6130
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Int.Ø×H:25×175 mm
- Capacity:30 ml
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



