Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Extractors for solids

Extractors for solids

250 ml, 500 ml, 60/46 NS
Catalog # LENZ05431049
Supplier:   Lenz Laborglas
Extractors for solids
Catalog # LENZ05431049
Supplier:  Lenz Laborglas
Extractors for solids
Extractors for solids

250 ml, 500 ml, 60/46 NS

Price
371,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, borosilicate glass.

  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance

For the extraction of solids (warm).

The complete apparatuses are consisting of:
Extractor head with glass thimbles for solids, Dimroth condenser, with thread GL 14, round bottom flask.

Documents

Specifications
  • Extraction cap.:
    250 ml
  • Socket size:
    60/46 NS
  • Seq:
    03
  • Flask capacity:
    500 ml
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.