Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Screw top vials

Vials, 7,00 ml, 17×60 mm, Clear, No, 15-425
Catalog # SIAL27151
Supplier:   Merck
Screw top vials
Catalog # SIAL27151
Supplier:  Merck
Screw top vials

Vials, 7,00 ml, 17×60 mm, Clear, No, 15-425

Price
72,10 €
Log in for availability
1 * 100 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Specifications
  • Cap included:
    No
  • Cap Size:
    15-425
  • Ø×H:
    17×60 mm
  • Capacity:
    7,00 ml
  • Colour:
    Clear
  • Description:
    Vials
  • Seq:
    15
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.