Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
BD Aiguilles Microlance™ 3

BD Aiguilles Microlance™ 3

16G, paroi standard, biseau standard, G 16, 40 mm, 1,6 mm, blanc
Catalog # 613-3897
Supplier:   BD Medical
BD Aiguilles Microlance™ 3
Catalog # 613-3897
Supplier:  BD Medical
BD Aiguilles Microlance™ 3
BD Aiguilles Microlance™ 3

16G, paroi standard, biseau standard, G 16, 40 mm, 1,6 mm, blanc

Price
14,50 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Stériles, à usage unique, embase en PP, aiguille en acier inoxydable. Pour injections intradermiques, sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses. Peuvent être placées sur un adaptateur Luer ou BD Luer Lock. Adaptateur et codes couleur conformes aux normes ISO.

  • Biseau de conception avancée avec un indice de pénétration supérieur
  • Nouvelle huile de silicone assurant un glissement parfait de l'aiguille
  • Parois fines permettant d'utiliser des aiguilles plus fines et d'augmenter le débit lors des injections ou des prélèvements
  • Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Conventional needles with a regular size wall are less likely to flex than thin wall needles, due to the added cannula thickness. A thin wall needles inner diameter potentially allows use of a needle gauge that is one size smaller than that of a regular needle, while benefiting from the same flow rate.

Packaging: Individuel sous film blister et papier de qualité médicale.

Specifications
  • Code couleur:
    blanc
  • Ø:
    1,6 mm
  • Jauge:
    G 16
  • Désignation:
    16G, paroi standard, biseau standard
  • Longueur:
    40 mm
  • Seq:
    17
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.