Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods

Stirring rods

Stirring rod, HDPE, 3 mm, 64 mm
Catalog # SARS81.971
Marketsource
Supplier:   SARSTEDT
Stirring rods
Catalog # SARS81.971
Supplier:  SARSTEDT
Marketsource
Stirring rods
Stirring rods

Stirring rod, HDPE, 3 mm, 64 mm

Price
120,28 €
Log in for availability
1 * 10.000 ST
Product Details & Documents

Stirring rods.

Specifications
  • Ø:
    3 mm
  • Description:
    Stirring rod
  • Length:
    64 mm
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    02
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.