Pipette Boxes, Square
65×65×260 mm
612-2042
Anodized aluminium boxes with silicone insert for the protective storage of pipettes.
- With slip-on cover
- Autoclavable up to 180 °C
- Seq:03
- W×D×H:65×65×260 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



