Sample cuvettes
Sample cuvettes, 1,5 ml, 10 mm, PS
Catalog # HACH2629500
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifications
- Path length:10 mm
- Volume:1,5 ml
- Window material:PS
- Description:Sample cuvettes
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



