Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods

Stirring rods

Stirring rods, glass, with fused ends, Glass, 5 mm, 200 mm
Catalog # 441-0342
Stirring rods
Catalog # 441-0342
Stirring rods
Stirring rods

Stirring rods, glass, with fused ends, Glass, 5 mm, 200 mm

Price
28,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents

AR-Glas®. With fused ends.

Spécifications
  • Ø:
    5 mm
  • Description:
    Stirring rods, glass, with fused ends
  • Length:
    200 mm
  • Material:
    Glass
  • Seq:
    016
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.