ContactUsLinkComponent
MICROSCOPE CX-21FS1 KIT-3Statif avec tourelle porte objectifs 4 positions Platine intgre 120x132mm,guide objet 1 lame, Dplacements 76x30mm Condenseur d'Abbe ON 1.25, diaphragme d'ouverture, filtre bleu Eclairage halogne 6V20W - 2 lampes incluses 1 * 1 Pce
Catalog # OLYMN1562600
Supplier:  OLYMPUS OPTICAL
MICROSCOPE CX-21FS1 KIT-3Statif avec tourelle porte objectifs 4 positions Platine intgre 120x132mm,guide objet 1 lame, Dplacements 76x30mm Condenseur d'Abbe ON 1.25, diaphragme d'ouverture, filtre bleu Eclairage halogne 6V20W - 2 lampes incluses 1 * 1 Pce
Catalog # OLYMN1562600
Supplier:  OLYMPUS OPTICAL
Frequently Bought Together