Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes, fine tip

Transfer pipettes, fine tip

Fine tip, 3,3 ml, 18 µl, 147 mm, +, Bulk
Catalog # ALPCLW4070
Supplier:   Alpha Laboratories
Transfer pipettes, fine tip
Catalog # ALPCLW4070
Supplier:  Alpha Laboratories
Transfer pipettes, fine tip
Transfer pipettes, fine tip

Fine tip, 3,3 ml, 18 µl, 147 mm, +, Bulk

Price
175,00 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents

Non toxic, food grade LDPE.

  • For careful control and small volume transfers
  • Ideal for supernatant removal, slide preparation and gel loading
Specifications
  • Packed:
    Bulk
  • Sterile:
    +
  • Capacity:
    3,3 ml
  • Description:
    Fine tip
  • Length:
    147 mm
  • Seq:
    11
  • Drop vol.:
    18 µl
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.