Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsies, Microsette™ I M503

Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsies, Microsette™ I M503

gris
N° de catalogue 720-0967
Fournisseur:   Simport Scientific
Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsies, Microsette™ I M503
N° de catalogue 720-0967
Fournisseur:  Simport Scientific
Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsies, Microsette™ I M503
Cassettes d'inclusion et de traitement pour biopsies, Microsette™ I M503

gris

Prix
524,00 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

En polymère d'acétal.

  • Le tapis pour biopsie n'est pas nécessaire
  • Six compartiments 7×12 mm, numérotés de 1 à 6
  • 2000 ouvertures de 0,26 mm pour un bon échange des fluides
  • Couvercle intégré
  • Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d'étiquetage
Specifications
  • Couleur:
    gris