Cassettes d'inclusion et de traitement pour Biopsies, Micromesh™ M508
saumon
Catalog # 720-0987
Supplier: Simport Scientific
Cassettes d'inclusion et de traitement pour Biopsies, Micromesh™ M508
Catalog # 720-0987
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
En polymère d'acétal
- Le tapis pour biopsie n'est pas nécessaire
- Quatre compartiments carrés de 13 mm
- Près de 1676 ouvertures (0,38 mm²) permettant les échanges de fluides
- Couvercle intégré
- Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d'étiquetage
Specifications
- Couleur:saumon
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



