Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507
Salmon
Catalog # 720-0976
Supplier: Simport Scientific
Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507
Catalog # 720-0976
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Acetal polymer. Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507.
- No need for biopsy pads
- Large square compartment, 27 mm², suitable for needle biopsies
- 1676 square openings (0,38 mm²) allow improved fluid exchange
- Integral lid
- Anterior writing area 45° angle suitable for some labelling systems
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Colour:Salmon
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



