Flow splitters, post-column, QuickSplit
Binary fixed, post column, 10:1 split ratio
N° de catalogue REST25329
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
Flow splitters with fluid resistor technology eliminate the adjustments to the capillary tubing for optimising split ratio with wide range of interchangeable resistors.
- Split ratio not affected by changes in viscosity or pressure
- For adjustable flow splitter, an adjustable metering valve gives convenient control of split ratio
- High operating pressure limit: fixed flow splitters (10000 psi) and adjustable flow splitter (5000 psi)
- Low dead volume - negligible effect on analyte bandwidth
- Total flow: 0,1 to 5,0 ml/min
Spécifications
- Description:Binary fixed, post column, 10:1 split ratio
- Seq:02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



