Flow controllers, Veriflo
0,5 – 2,0 ml/min, Siltek® treated stainless steel, Flow controller, 0,02 mm
Catalog # REST24232
Supplier: Restek
Jump to:
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Specifications
- Ø:0,02 mm
- Maximum Flow Rate:0,5 – 2,0 ml/min
- Description:Flow controller
- Material:Siltek® treated stainless steel
- Seq:04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



