Flow controllers, Veriflo
0,5 – 2 ml/min, Siltek® treated stainless steel, Replacement orifice, 0,02 mm
Catalog # REST24219
Supplier: Restek
Jump to:
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Specifications
- Ø:0,02 mm
- Maximum Flow Rate:0,5 – 2 ml/min
- Description:Replacement orifice
- Material:Siltek® treated stainless steel
- Seq:102
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



