Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone

Acetone

5 L
Catalog # ROTH9372.6
Inflammable
Irritant
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Acetone
Catalog # ROTH9372.6
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  67-64-1
Acetone
CAS Number:  67-64-1
Price
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numéro CAS:67-64-1
  • Formule:CH₃COCH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008765
  • Poids moléculaire:58.08 g/mol
  • Index Merck:13,00067
  • Point d'ébullition:56.2 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95.4 °C
  • Densité:0.792 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:<–20 °C (closed cup)
  • Température de stockage:Ambient
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Spécifications

Spécifications

  • Pk:
    5 L

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.