Hydroquinone
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalog # ROTH3586.3
Marketsource
Supplier: Roth Carl
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- Numéro CAS:123-31-9
- Formule:C₆H₄(OH)₂
- Numéro MDL:MFCD00002339
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Index Merck:13,04833
- Point d'ébullition:285 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:172 °C
- Densité:1.332 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:165 °C
- Température de stockage:Ambient
- EINECS:204-617-8
- UN:3077
- ADR:9,III
Spécifications
Spécifications
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:1 kg



