Rectangular cover glasses
33×50 mm, 0,13 - 0,16 mm
Catalog # HECH92099001145
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Cover glass D 263® M made of borosilicate glass.
- Free from colour distortion and highly transparent
- Excellent quality, low levels of inclusions, striae, bubbles and streaks
- High spectral transmission, excellent flatness, optimum resistance to chemicals
Certifications: ISO 8255
Specifications
- L×W:33×50 mm
- Seq:013
- Thickness:0,13 - 0,16 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



