Clamps
12 - 25 mm
Catalog # 241-0374
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Zinc die-casting, nickel plated.
- With vinyl coated jaws
- With rod Ø 10 mm
Specifications
- Spanning width:12 - 25 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



