Cassettes de traitement/d'inclusion pour tissus, Slimsette®, M509
pourpre
720-1585
Semblable à celle du modèle M507, la conception de ces cassettes est cependant plus petite et la taille du couvercle ne dépasse pas celle de la cassette. En polymère acétal.
- Faible encombrement, ce qui permet de charger plus de cassettes dans les automates de marquage et systèmes de stockage
- Cassettes en plastique à usage unique résistant très bien aux solutions histologiques
- 114 ouvertures oblongues (1×5 mm) pour un bon échange des fluides
- Couvercle intégré
- Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d'étiquetage
l×p×h: 41×28,5×6 mm
Verpakking: Conditionnement: une boîte de 500 cassettes.
- Couleur:pourpre
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



