Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cycloheximide

Cycloheximide

Glass bottle for solids, 1 g
Catalog # BMOL54646-1
Toxique
Santé
Environnement
Cycloheximide
Catalog # BMOL54646-1
CAS Number:  66-81-9
Cycloheximide
Cycloheximide

Glass bottle for solids, 1 g

CAS Number:  66-81-9
Price
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
  • Numéro CAS:66-81-9
  • Formule:C₁₅H₂₃NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00082346
  • Poids moléculaire:281.35 g/mol
  • Température de stockage:Ambient
  • EINECS:200-636-0
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Spécifications

Spécifications

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    1 g

Spécifications