Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes without rim, medium wall

Test tubes without rim, medium wall

150 mm, 24 mm
Catalog # 212-7093
Supplier:   MURRAY S
Test tubes without rim, medium wall
Catalog # 212-7093
Supplier:  MURRAY S
Test tubes without rim, medium wall
Test tubes without rim, medium wall

150 mm, 24 mm

Price
76,50 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Soda-lime glass, rimless.

  • Good chemical and physical properties
  • Medium-walled

Suitable for use in applications that do not involve high thermal stresses, especially for bacteriological applications.

Specifications
  • Ext.Ø:
    24 mm
  • Length:
    150 mm
  • Seq:
    14
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.