Charts
C483, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH , 31 days
Catalog # 620-0422
Supplier: DICKSON
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
DICKC652_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Description:C483
- Seq:51
- Range:+5...+40 °C; 0 - 100 % RH
- Recording time:31 days
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



