Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample bags, Duratec

Sample bags, Duratec

5 l, 305×305 mm
Catalog # VARICP12222
Supplier:   VARIAN
Sample bags, Duratec
Catalog # VARICP12222
Supplier:  VARIAN
Sample bags, Duratec
Sample bags, Duratec

5 l, 305×305 mm

Price
642,00 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Capacity:
    5 l
  • L×W:
    305×305 mm
  • Seq:
    03
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.