Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Soxhlet extractors, complete assemblies

Soxhlet extractors, complete assemblies

600 ml, 2000 ml, -* NS
Catalog # BIBB600RDSX
Supplier:   SciLabware
Soxhlet extractors, complete assemblies
Catalog # BIBB600RDSX
Supplier:  SciLabware
Soxhlet extractors, complete assemblies
Soxhlet extractors, complete assemblies

600 ml, 2000 ml, -* NS

Price
666,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PYREX®, borosilicate glass.

  • Complete glass assembly
  • Low solvent volumes required for extraction of soluble components in solids
  • Range of sizes of extractor to meet different sample sizes

* 75 mm diameter extractor flange.

Delivery information: Assembly consists of round bottom flask, Soxhlet extractor and Allihn condenser.

Specifications
  • Extraction cap.:
    600 ml
  • Socket size:
    -* NS
  • Seq:
    06
  • Flask capacity:
    2000 ml
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.