Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
5-Nitroindole

5-Nitroindole

Glass bottle for solids, 10 g
Catalog # MAYBSB01605EA
Marketsource
Supplier:   Thermo Scientific
5-Nitroindole
Catalog # MAYBSB01605EA
Supplier:  Thermo Scientific
Marketsource
CAS Number:  6146-52-7
5-Nitroindole

Glass bottle for solids, 10 g

CAS Number:  6146-52-7
Price
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymes:  5-Nitro-1H-indole
  • Numéro CAS:6146-52-7
  • Formule:C₈H₆N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00005673
  • Poids moléculaire:162.15 g/mol
  • Point de fusion:140 °C
  • EINECS:228-153-0
Spécifications

Spécifications

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    10 g

Spécifications