Lanthanum(III) nitrate
25 g
Catalog # SERA27507.01
Marketsource
Supplier: Serva
Jump to:
Product Details & Documents
- CAS Number:10099-59-9
- Formula:LaN₃O₉
- MDL Number:MFCD00011067
- Molecular Weight:324.92
- Storage Temperature:Refrigerator
- EINECS:233-238-0
- UN:1477
- ADR:5.1,II
Specifications
Specifications
- Pk:25 g
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



