Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint

Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint

100 ml, 100 mm, 24/29 NS
Catalog # 201-8432
Supplier:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Catalog # 201-8432
Supplier:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint

100 ml, 100 mm, 24/29 NS

Price
95,70 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents

En verre PYREX®, borosilicaté 3.3 transparent, col court.

  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.

Le fond plat permet une utilisation sur plaques chauffantes . Avec zone d'étiquetage.

Specifications
  • Rodage femelle:
    24/29 NS
  • Capacité:
    100 ml
  • Hauteur:
    100 mm
  • Seq:
    04
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.