ContactUsLinkComponent
Introcan W,Standard Venenverweilkanülen mit Fixierflügel für Einhand-Punktionstechnik mit FEP-Katheter,Introcan-W 18 G Größe: 1,30 mm Innen:0,96 mm,Stichlänge:32 mm- grün weißen Streife
Catalog # BRAU4254325B_L
Supplier:  B. Braun
Introcan W,Standard Venenverweilkanülen mit Fixierflügel für Einhand-Punktionstechnik mit FEP-Katheter,Introcan-W 18 G Größe: 1,30 mm Innen:0,96 mm,Stichlänge:32 mm- grün weißen Streife
Catalog # BRAU4254325B_L
Supplier:  B. Braun