Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
Catalog # RSGA063.020
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Lame en acier inoxydable avec manche en bois.
- Lame à excellente thermorésistance
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage simple et rapide
Specifications
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:20 mm
- Longueur de lame:50 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



