Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro

Double spatulas, micro

185 mm, 3 mm
Catalog # 231-0462
Supplier:   RSG
Double spatulas, micro
Catalog # 231-0462
Supplier:  RSG
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro

185 mm, 3 mm

Price
32,00 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatulas with round handle, one flat and one rounded end.

  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Very flexible blades

Documents

Specifications
  • Length:
    185 mm
  • Blade width:
    3 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.