Double spatulas, micro, stiff
150 mm, 5 mm
Catalog # RSGA835.150
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Documents
Specifications
- Length:150 mm
- Blade width:5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



