Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Microspatules doubles, rigides

Microspatules doubles, rigides

185 mm, 5 mm
Catalog # RSGA835.185
Supplier:   RSG
Microspatules doubles, rigides
Catalog # RSGA835.185
Supplier:  RSG
Microspatules doubles, rigides
Microspatules doubles, rigides

185 mm, 5 mm

Price
24,50 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Rigid micro double spatulas made of stainless steel.

Specifications
  • Longueur:
    185 mm
  • Largeur de la lame:
    5 mm