Sample cuvettes
Sample cuvettes, with lid, semi-micro, 7 ml, 50 mm, PMMA
Catalog # HACHLZP341
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifications
- Path length:50 mm
- Volume:7 ml
- Window material:PMMA
- Description:Sample cuvettes, with lid, semi-micro
- Seq:14
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



