Extraction thimbles
68×250 mm, 2,0 mm
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Jump to:
Product Details & Documents
Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
- Fat determination in food and feed
- Determination of binder content in asphalt
- Analysis of soil contaminants
- Determination of additives in rubber and elastomers
Specifications
- Int.Ø×H:68×250 mm
- Seq:41
- Thickness:2,0 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



