Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pelles

Pelles

500 ml, 350 mm
Catalog # 231-0331
Supplier:   Brand
Pelles
Catalog # 231-0331
Supplier:  Brand
Pelles
Pelles

500 ml, 350 mm

Price
45,20 €
Log in for availability
1 * 6 ST
Product Details & Documents

En HDPE, couleur naturelle. Base aplatie, angles biseautés.

  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Résistantes, incassables
Specifications
  • Capacité:
    500 ml
  • Longueur:
    350 mm
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.