Attachable screw thread tubes
GL 45, 40 mm, 180 mm
LENZ01300045
DURAN®, borosilicate glass, clear.
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec filetage GL DIN.
- Filetage:GL 45
- Ø ext. tube:40 mm
- Seq:05
- Longueur totale:180 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



