Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillation vials, WHEATON®

Scintillation vials, WHEATON®

20,00 ml, 27×61 mm, Yes, Separate, 22 mm, PP, Foamed PE
Catalog # WHEA986710
Supplier:   DWK Life Sciences
Scintillation vials, WHEATON®
Catalog # WHEA986710
Supplier:  DWK Life Sciences
Scintillation vials, WHEATON®
Scintillation vials, WHEATON®

20,00 ml, 27×61 mm, Yes, Separate, 22 mm, PP, Foamed PE

Price
264,00 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents

These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the application.

Specifications
  • Cap included:
    Yes
  • Cap material:
    PP
  • Cap Size:
    22 mm
  • Ø×H:
    27×61 mm
  • Septum:
    Foamed PE
  • Capacity:
    20,00 ml
  • Seq:
    06
  • Cap type:
    Separate
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.