Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Scintillation vials, WHEATON®

20,00 ml, 27×61 mm, Yes, Separate, 22 mm, Urea, PE cone
  WHEA986716
Scintillation vials, WHEATON®
  WHEA986716
Scintillation vials, WHEATON®
Scintillation vials, WHEATON®

20,00 ml, 27×61 mm, Yes, Separate, 22 mm, Urea, PE cone

 
425,00 €
   
1 * 500 ST
 

These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the application.

 
  • Cap included:
    Yes
  • Cap material:
    Urea
  • Cap Size:
    22 mm
  • Ø×H:
    27×61 mm
  • Septum:
    PE cone
  • Capacity:
    20,00 ml
  • Seq:
    13
  • Cap type:
    Separate
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.