Double spatulas, micro
200 mm, 40 mm, 5 mm, 9×5 mm
Catalog # 231-0561
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Double spatulas for a wide range of uses.
- One end with micro spoon or scoop and one end with micro spatula
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Quick and easy to clean
Documents
BOCH3341_TDS_EN BOCH3344_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Length:200 mm
- Blade width:5 mm
- Spoon size:9×5 mm
- Blade length:40 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



